Kaliumhydrogendiiodat 99,95-100,05% ACS primärer Standard
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
41986.22EA
258
EUR
41986.22
41986.14
Kaliumhydrogendiiodat 99,95-100,05% ACS primärer Standard
Kaliumhydrogendiiodat
Formel:
HI₂KO₆ Molekulargewicht: 389,91 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011400 CAS-Nummer: 13455-24-8 EINECS: 236-650-9 UN-Nummer: 3085 ADR: 5.1,II |