Kaliumhydrogendiiodat ≥99,8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Potassium bi-iodate
60350-100G
60350-100GEA 117.29 EUR
60350-100G
Kaliumhydrogendiiodat ≥99,8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumhydrogendiiodat
Formel: HI₂KO₆
Molekulargewicht: 389,91 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011400
CAS-Nummer: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.8 - 100.2 %
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) Max. 200 ppm