Lithiumhexafluoroantimonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
38595.14EA 657 EUR
38595.14
Lithiumhexafluoroantimonat ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Formel: F₆LiSb
Molekulargewicht: 242,68
Siedepunkt: Zersetzung
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042319
CAS-Nummer: 18424-17-4
UN-Nummer: 1549
ADR: 6.1,III