Mangan(II)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
12835.14EA
193
EUR
12835.14
12835.06
12835.22
Mangan(II)sulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Manganese(II) sulphide
Formel:
MnS Molekulargewicht: 87,00 g/mol Schmelzpunkt: 1610 °C (Zersetzung) Dichte: 3,99 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014210 CAS-Nummer: 18820-29-6 EINECS: 242-599-3 |