Mangan(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL400947-5GEA 73.3 EUR
SIAL400947-5G
Mangan(II)sulfid, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) sulphide
Formel: MnS
Molekulargewicht: 87,00 g/mol
MDL Number: MFCD00014210
CAS-Nummer: 18820-29-6
EINECS: 242-599-3