4-Isopropoxy-2-methylphenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H53132.MDEA
40.8
EUR
H53132.MD
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronsäure ≥98%
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molekulargewicht: 194,04 g/mol Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07363788 CAS-Nummer: 871126-21-5 |