4-Isopropoxy-3-methylphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52862.03EA
126
EUR
H52862.03
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronsäure ≥97%
4-Isopropoxy-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Molekulargewicht: 194,04 g/mol Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06659871 CAS-Nummer: 850568-09-1 |