3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52898.MDEA
87.3
EUR
H52898.MD
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BBrF₃O₂ Molekulargewicht: 268,82 g/mol Schmelzpunkt: 177…180 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436051 CAS-Nummer: 913835-64-0 |