Molybdänborid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
12563.14EA
87.1
EUR
12563.14
12563.22
Molybdänborid ≥99% (Metall-Basis)
Molybdenum boride
Formel:
BMo Molekulargewicht: 106,75 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014219 CAS-Nummer: 12006-98-3 EINECS: 234-492-5 |