Molybdänborid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL709182-10GEA 105 EUR
SIAL709182-10G
Molybdänborid, Sigma-Aldrich®
Molybdenum boride
Formel: BMo
Molekulargewicht: 106,75
MDL Number: MFCD00014219
CAS-Nummer: 12006-98-3
EINECS: 234-492-5