Wolframborid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
12559.22EA 216 EUR
12559.22 12559.14
Wolframborid ≥99% (Metall-Basis)
Tungsten boride
Formel: BW
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049708
CAS-Nummer: 12007-09-9
EINECS: 234-498-8