4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
|
Gefahr
|
H33801.MDEA
50.6
EUR
H33801.MD
H33801.03
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid ≥97%
4-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18393833 CAS-Nummer: 1261606-06-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |