2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
H50736.MDEA 76 EUR
H50736.MD
2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenon
2-Isopropylamino-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL Number: MFCD08064238
CAS-Nummer: 857724-35-7