2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B24886.14EA 322 EUR
B24886.14 B24886.06 B24886.03
2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol ≥97%
2-Nitro-5-(1-piperidinyl)phenol
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052663
CAS-Nummer: 157831-75-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR