2-Methyl-3-[(3,4-methylendioxy)phenyl]propionsäure

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H27924.03EA 45.2 EUR
H27924.03 H27924.06
2-Methyl-3-[(3,4-methylendioxy)phenyl]propionsäure
2-Methyl-3-[(3,4-methylendioxy)phenyl]propionsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203229
CAS-Nummer: 77269-66-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR