3,5-Difluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL546550-500MGEA
56.4
EUR
SIAL546550-500MG
3,5-Difluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Molekulargewicht: 201,1701 g/mol |
MDL Number:
MFCD00061308 CAS-Nummer: 32133-37-2 |