4-(Trifluormethylthio)benzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL555460-1GEA 120 EUR
SIAL555460-1G
4-(Trifluormethylthio)benzylamin, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethylthio)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NS
Molekulargewicht: 207,21 g/mol
MDL Number: MFCD00190129
CAS-Nummer: 128273-56-3