2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H37257.06EA 209 EUR
H37257.06
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin 97%
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄BrFN₂
Siedepunkt: 63…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092924
CAS-Nummer: 869557-43-7