Spironolacton
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
J60119.03 J60119.06 J60119.09
J60119.03EA 32.2 EUR
J60119.03 J60119.06 J60119.09
Spironolacton
Spironolactone
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Formel: C₂₄H₃₂O₄S
Siedepunkt: 597 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 207…208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082250
CAS-Nummer: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917