Harnstoff 99%, ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Urea
, Carbamid
, Aminoameisensäureamid
, Carbonyldiamid
J65769.22EA
27.1
EUR
J65769.22
J65769.36
J65769.A4
Harnstoff 99%, ultrarein
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60,06 g/mol Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 132…135 °C Dichte: 1,335 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH-Nummer: 01-2119463277-33 Merck Index: 13,09935 |
![]() |