L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: L(-)-Glutathion, oxidiertGSSGBi(glutathion-S-yl)
J63715.03EA 76.9 EUR
J63715.03 J63715.06
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Acts as hydrogen acceptor in enzymatic determination of NADP and NADPH
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molekulargewicht: 612,64 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7