Thioacetamid ≥99,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Thioessigsäureamid
8984-04EA 286.49 EUR
8984-01 8984-04
Thioacetamid ≥99,0%, Kristalle, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T. Baker®
Thioacetamid
Crystals. Lot analysis on label.
Formel: CH₃CSNH₂
Molekulargewicht: 75,13 g/mol
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 12,09453
https://at.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/2297266.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CH₃CSNH₂) ≥99.0 %
Melting Point 111.0 - 114.0 °C
Residue after Ignition ≤0.050 %