Ammoniumsulfat 99+%, ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
di-Ammoniumsulfat
, Diammoniumsulfat
J64419.A3EA
84.6
EUR
J64419.A3
J64419.36
J64419.22
Ammoniumsulfat 99+%, ultrarein
Ammoniumsulfat
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molekulargewicht: 132,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 280 °C (Zersetzung) Dichte: 1,769 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH-Nummer: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |