Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥98,5% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
1850-01EA 467.38 EUR
1850-01
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei ≥98,5% (durch Iodometrie), Pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Kupfer(II)sulfat
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Formel: CuSO₄
Molekulargewicht: 159,61 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CuSO₄) (by iodometry) ≥98.5 %
Loss on Drying ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Lead (Pb) ≤2.0 ppm