α-Terpinen ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Mentha-1,3-dien
J62871.AEEA
34.1
EUR
J62871.AE
J62871.AP
α-Terpinen ≥90%
α-Terpinen
Formel:
C₁₀H₁₆ Molekulargewicht: 136,24 g/mol Siedepunkt: 173…175 °C Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 0,837 Flammpunkt: 50 °C (122 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
99-86-5 EINECS: 202-795-1 UN-Nummer: 2319 ADR: 3,III |