Purin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 7H-Imidazo(4,5-d)pyrimidin
J60999.03EA 187 EUR
J60999.03
Purin ≥97%
Purin
Formel: C₅H₄N₄
Molekulargewicht: 120,11 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079221
CAS-Nummer: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129