D(+)-Saccharose 99%, ultrarein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
J64270.22EA
29.4
EUR
J64270.22
J64270.A1
J64270.36
D(+)-Saccharose 99%, ultrarein
D(+)-Saccharose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,3 g/mol Schmelzpunkt: 185…187 °C Dichte: 1,58 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
![]() |