D(-)-Milchsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-Milchsäure(R)-(-)-2-Hydroxypropionsäure
J61871.03EA 882 EUR
J61871.03 J61871.MD
D(-)-Milchsäure
D(-)-Milchsäure
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Formel: C₃H₆O₃
Molekulargewicht: 90,08 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068313
CAS-Nummer: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2