Zinksulfat 100 mM in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J60963.AEEA
65.1
EUR
J60963.AE
Zinksulfat 100 mM in wässriger Lösung
Zinksulfat
Formel:
O₄SZn Molekulargewicht: 161,45 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011302 CAS-Nummer: 7733-02-0 EINECS: 231-793-3 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |