Spermidin Trihydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
J61595.MCEA
72.8
EUR
J61595.MC
Spermidin Trihydrochlorid ≥99%
Spermidin Trihydrochlorid
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Formel:
C₇H₂₂Cl₃N₃ Molekulargewicht: 254,63 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012918 CAS-Nummer: 334-50-9 EINECS: 206-379-0 Merck Index: 12,08893 |