N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(1-Naphthyl)ethylendiammoniumdichlorid
, Marshall Reagenz
, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
, 2-((Aminoethyl)amino)naphthalin Dihydrochlorid
, N-(1-Naphthyl)ethylendiamin Dihydrochlorid
J63214.06EA
38.6
EUR
J63214.06
J63214.22
J63214.14
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ACS
N-2-Aminoethyl-1-naphthylamin Dihydrochlorid
Used for Colourimetric determination of sulfonamide in blood
Formel:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ Molekulargewicht: 259,18 g/mol Schmelzpunkt: 191…199 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012556 CAS-Nummer: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Merck Index: 12,06496 |
![]() |