Natriumhypochlorit (5% Cl₂) in wässriger Lösung, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
P005-03EA 171.51 EUR
P005-03
Natriumhypochlorit (5% Cl₂) in wässriger Lösung, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
Formel: NaOCl
Molekulargewicht: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN-Nummer: 1791
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Assay (NaClO) 4.0 - 6.0 %
Mercury (Hg) ≤5.0 ppb
The above referenced lot has passed the current USP Test for Sterility.