Trilaurin (Glycerintrilaurat)
Lieferant: Thermo Scientific
J62962.14EA
80.6
EUR
J62962.14
Trilaurin (Glycerintrilaurat)
Trilaurin (Glycerintrilaurat)
Formel:
C₃₉H₇₄O₆ Molekulargewicht: 639,01 g/mol Siedepunkt: 643 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47 °C Dichte: 0,9713 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00026559 CAS-Nummer: 538-24-9 EINECS: 208-687-0 |