1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H59179.06EA 50.2 EUR
H59179.06 H59179.18
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat ≥97%
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₁₄H₂₇BF₄N₂
Molekulargewicht: 310,19 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038853
CAS-Nummer: 244193-56-4