Natriumcholat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
J62050.30EA
259
EUR
J62050.30
J62050.22
J62050.14
Natriumcholat
Natriumcholat
Biochemical solubilizing agent
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₅ Molekulargewicht: 430,56 g/mol Schmelzpunkt: 198 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150749 CAS-Nummer: 361-09-1 EINECS: 206-643-5 |