Rhodamin 6G
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumchlorid
EHERC10424950EA 83.1 EUR
EHERC10424950
Rhodamin 6G
Rhodamin 6G
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Molekulargewicht: 479,02 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00012665
CAS-Nummer: 989-38-8
EINECS: 213-584-9