Devardas Legierung, Granulat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Synonyme:
Legierung nach Devarda
, Kupfer-Aluminium-Zink-Legierung (50:45:5 gew.%)
, Devardasche Legierung
2680-01EA
338.73
EUR
2680-01
Devardas Legierung, Granulat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Devardas Legierung
Siedepunkt:
906 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 490…560 °C Dichte: 5,79 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00198176 CAS-Nummer: 8049-11-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,02958 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Copper (Cu) | 49 - 51 % |
Aluminum (Al) | 44 - 46 % |
Zinc (Zn) | 4 - 6 % |
Nitrogen (N) | ≤0.005 % |
On U.S. No. 20 Sieve, For Information Only | |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |