Sorbitanmonooleat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat)
, Span 80
, Sorbitanoleat
J62576.K2EA
103
EUR
J62576.K2
Sorbitanmonooleat
Sorbitanmonooleat
Formel:
C₂₄H₄₄O₆ Molekulargewicht: 428,61 g/mol Flammpunkt: 113 °C (235 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080948 CAS-Nummer: 1338-43-8 EINECS: 215-665-4 |