Dichlormethan-[D2] (99,5% D)
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid-D2deuteriertes Methylenchloriddeuteriertes Dichlormethan
A18036.14EA 277 EUR
A18036.14 A18036.06
Dichlormethan-[D2] (99,5% D)
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Molekulargewicht: 86,92 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1,III