Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
2617.91000EA
0
EUR
2617.91000
Natriumhydroxid 30% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8,II |