Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
2616.9600EA 0 EUR
2616.9600
Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8,II