Kaliumchlorid 1.0 M KCl volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
60121-1LEA 121.34 EUR
60121-1L
Kaliumchlorid 1.0 M KCl volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekulargewicht: 74,55 g/mol
Dichte: 1 g/cm3
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.995 - 1.005