Salzsäure 1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Veränderungsmanagement-Kategorie = NI
5620-07EA
280.61
EUR
5620-07
5620-03
5620-02
5620.1000
5620.9010
Salzsäure 1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36,46 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Appearance (Clear, colorless liquid) | Passes Test |
Normality | 0.995 - 1.005 |
Sulfate (SO₄) | ≤ 1 ppm |
Ammonium (NH₄) | ≤ 3 ppm |
Trace Impurities - Heavy Metals | ≤ 0.5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 0.1 ppm |
Appearance | Passes Test |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material. |