Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 99,0-102,0%, Klumpen, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Zinntetrachlorid Pentahydrat
3971-01EA 308.13 EUR
3971-01
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat 99,0-102,0%, Klumpen, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Zinn(IV)chlorid Pentahydrat
Formel: Cl₄Sn·5H₂O
Molekulargewicht: 350,6 g/mol
Schmelzpunkt: ∼60 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149864
CAS-Nummer: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN-Nummer: 2440
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (SnCl₄5H₂O) 99.0 - 102.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Arsenic (As) ≤ 0.002 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %