Zink(II)nitrat Hexahydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinknitrat Hexahydrat
S12313.C4EA
0
EUR
S12313.C4
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel:
ZnN₂O₆·6H₂O Molekulargewicht: 297,49 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 36 °C Dichte: 2,06 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149889 CAS-Nummer: 10196-18-6 EINECS: 231-943-8 UN-Nummer: 1514 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,10273 |