Daidzein ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-onDaidzeol7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron4',7-Dihydroxyisoflavon
J63763.03EA 203 EUR
J63763.03 J63763.MC J63763.ME
Daidzein ≥98%
Daidzein
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Formel: C₁₅H₁₀O₄
Siedepunkt: 513 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 328…332 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00016954
CAS-Nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4