Dexamethason-21-acetat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
J63691.06EA 700 EUR
J63691.06 J63691.03
Dexamethason-21-acetat
Dexamethason-21-acetat
Glucocorticoid anti-inflamatory
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
Molekulargewicht: 434,5 g/mol
Schmelzpunkt: 240 °C
MDL Number: MFCD00027407
CAS-Nummer: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8