Vitamin A palmitate, 1.7 MIU/g
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Retinol palmitateRetinyl palmitatealle-trans-Retinylpalmitat
J63022.22EA 171 EUR
J63022.22 J63022.14
Vitamin A palmitate, 1.7 MIU/g
Vitamin A palmitate
Formel: C₃₆H₆₀O₂
Molekulargewicht: 524,87 g/mol
Schmelzpunkt: 28…29 °C
MDL Number: MFCD00019414
CAS-Nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5