Kaliumiodid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
Iodkalium
RC-152EA
733
EUR
RC-152
Kaliumiodid
Kaliumiodid
Formel:
Kl Molekulargewicht: 166 g/mol Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 686 °C Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 12,07809 |