Wasser endotoxinfrei
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid
J65589.APEA 55.3 EUR
J65589.AP J65589.K2
Wasser endotoxinfrei
Wasser
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,00
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098